2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1504-25G PC1504-5G PC1504-50G
APOSPC1504-25GEA 2450 SEK
APOSPC1504-25G APOSPC1504-5G APOSPC1504-50G
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,55 g/mol
Smältpunkt: 33…36 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02871619
CAS nummer: 135748-34-4