1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1493-25G PC1493-5G PC1493-1G
APOSPC1493-25GEA 5075 SEK
APOSPC1493-25G APOSPC1493-5G APOSPC1493-1G
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formel: C₆F₃I₃
MW: 509,77 g/mol
Smältpunkt: 151…159 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06248899
CAS nummer: 84322-56-5