Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1485-100G
PC1485-25G
PC1485-5G
APOSPC1485-100GEA
1625
SEK
APOSPC1485-100G
APOSPC1485-25G
APOSPC1485-5G
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₈FNO₄ Kokpunkt: 128…130 °C/0,5mmHg Smältpunkt: 46…47 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03428515 CAS nummer: 367-80-6 |