4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1461-1G PC1461-250MG PC1461-5G
APOSPC1461-1GEA 4975 SEK
APOSPC1461-1G APOSPC1461-250MG APOSPC1461-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO
MW: 251,21 g/mol
Smältpunkt: 92…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797372
CAS nummer: 871252-64-1