5-Bromo-2-fluorotoluene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1460-100G PC1460-500G
APOSPC1460-100GEA 480 SEK
APOSPC1460-100G APOSPC1460-500G
5-Bromo-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-2-fluorotoluene
Formel: C₇H₆BrF
Kokpunkt: 95 °C/50mmHg
Densitet: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000343
CAS nummer: 51437-00-4