3-Klor-2,6-difluorbensoesyra 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1457-100G PC1457-10G PC1457-50G
APOSPC1457-100GEA 4475 SEK
APOSPC1457-100G APOSPC1457-10G APOSPC1457-50G
3-Klor-2,6-difluorbensoesyra 95%
3-Klor-2,6-difluorbensoesyra
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Smältpunkt: 126…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631322
CAS nummer: 225104-76-7