3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1455-1G
PC1455-500MG
APOSPC1455-1GEA
3875
SEK
APOSPC1455-1G
APOSPC1455-500MG
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₁₀FNO Smältpunkt: 151…152 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06797371 CAS nummer: 123864-93-7 |