Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1453-1G PC1453-500MG PC1453-5G
APOSPC1453-1GEA 3250 SEK
APOSPC1453-1G APOSPC1453-500MG APOSPC1453-5G
Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₄FN₃O₂
MW: 263,27 g/mol
Smältpunkt: 95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797391
CAS nummer: 885950-26-5