2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
PC1448-1G PC1448-5G
APOSPC1448-1GEA 1900 SEK
APOSPC1448-1G APOSPC1448-5G
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Smältpunkt: 79…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797380
CAS nummer: 753479-67-3