1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC1446-1G PC1446-25G PC1446-5G
APOSPC1446-1GEA 1575 SEK
APOSPC1446-1G APOSPC1446-25G APOSPC1446-5G
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₈FNO
MW: 189,19 g/mol
Smältpunkt: 123…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01443629
CAS nummer: 132407-65-9