4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1443-1G PC1443-250MG
APOSPC1443-1GEA 465 SEK
APOSPC1443-1G APOSPC1443-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O
MW: 288,66 g/mol
Smältpunkt: 85…92 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00170933
CAS nummer: 71422-80-5