3-Bromo-4-fluorotoluene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1440-100G PC1440-250G PC1440-25G
APOSPC1440-100GEA 685 SEK
APOSPC1440-100G APOSPC1440-250G APOSPC1440-25G
3-Bromo-4-fluorotoluene 99%
3-Bromo-4-fluorotoluene
Formel: C₇H₆BrF
Kokpunkt: 168…170 °C
Densitet: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040827
CAS nummer: 452-62-0