2-Bromo-4-fluorophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1429-100G PC1429-500G PC1429-25G
APOSPC1429-100GEA 585 SEK
APOSPC1429-100G APOSPC1429-500G APOSPC1429-25G
2-Bromo-4-fluorophenol 97%
2-Bromo-4-fluorophenol
Formel: C₆H₄BrFO
Kokpunkt: 130…131 °C/50mmHg
Smältpunkt: 42…44 °C
Densitet: 1,717 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010614
CAS nummer: 496-69-5