4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1428G-25G PC1428G-5G
APOSPC1428G-25GEA 1200 SEK
APOSPC1428G-25G APOSPC1428G-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
MW: 236,00 g/mol
Smältpunkt: 63…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013372
CAS nummer: 320-76-3