Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC14280-100MG PC14280-250MG
APOSPC14280-100MGEA 925 SEK
APOSPC14280-100MG APOSPC14280-250MG
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₅ClF₃NO₂S
MW: 259,64 g/mol
Smältpunkt: 57…59 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02956778
CAS nummer: 72850-52-3