1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
PC1426F-5G PC1426F-25G PC1426F-100G PC1426F-500G
APOSPC1426F-5GEA 0 SEK
APOSPC1426F-5G APOSPC1426F-25G APOSPC1426F-100G APOSPC1426F-500G
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrFI
Kokpunkt: 48…51 °C
Smältpunkt: 48…51 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010608
CAS nummer: 105931-73-5