4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1423P-25G PC1423P-5G PC1423P-100G
APOSPC1423P-25GEA 275 SEK
APOSPC1423P-25G APOSPC1423P-5G APOSPC1423P-100G
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid
Formel: C₉H₆BrFO₂
MW: 245,05 g/mol
Smältpunkt: 216…221 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143267
CAS nummer: 149947-19-3