5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1423D-25G PC1423D-100G PC1423D-500G
APOSPC1423D-25GEA 295 SEK
APOSPC1423D-25G APOSPC1423D-100G APOSPC1423D-500G
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
Kokpunkt: 79…80 °C/50mmHg
Densitet: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042493
CAS nummer: 393-37-3