4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1423A-25G PC1423A-5G PC1423A-100G
APOSPC1423A-25GEA 430 SEK
APOSPC1423A-25G APOSPC1423A-5G APOSPC1423A-100G
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Kokpunkt: 154…155 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042497
CAS nummer: 40161-54-4