3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1423-25G PC1423-100G PC1423-500G
APOSPC1423-25GEA 260 SEK
APOSPC1423-25G APOSPC1423-100G APOSPC1423-500G
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Kokpunkt: 146 °C
Densitet: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042498
CAS nummer: 130723-13-6