2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1421-100G PC1421-500G PC1421-1KG
APOSPC1421-100GEA 1475 SEK
APOSPC1421-100G APOSPC1421-500G APOSPC1421-1KG
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Kokpunkt: 136…143 °C
Densitet: 1,695 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040937
CAS nummer: 40161-55-5