2-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride
PC1420T-1G PC1420T-25G PC1420T-5G
APOSPC1420T-1GEA 260 SEK
APOSPC1420T-1G APOSPC1420T-25G APOSPC1420T-5G
2-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 98%
2-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Densitet: 1.741 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061243
CAS nummer: 104540-42-3