5-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1420M-100G PC1420M-25G PC1420M-500G
APOSPC1420M-100GEA 2150 SEK
APOSPC1420M-100G APOSPC1420M-25G APOSPC1420M-500G
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Smältpunkt: 74…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143424
CAS nummer: 179897-89-3