5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1399G-100G PC1399G-25G PC1399G-500G
APOSPC1399G-100GEA 360 SEK
APOSPC1399G-100G APOSPC1399G-25G APOSPC1399G-500G
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Kokpunkt: 230 °C
Smältpunkt: 23 °C
Densitet: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 109 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00070755
CAS nummer: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6