4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1399F-100G
PC1399F-25G
APOSPC1399F-100GEA
685
SEK
APOSPC1399F-100G
APOSPC1399F-25G
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 g/mol Kokpunkt: 42 °C/19mmHg Smältpunkt: 58…64 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00143261 CAS nummer: 57848-46-1 |