3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1396-10G PC1396-1G PC1396-5G
APOSPC1396-10GEA 2300 SEK
APOSPC1396-10G APOSPC1396-1G APOSPC1396-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Smältpunkt: 192…195 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368342
CAS nummer: 1000339-51-4