2-Bromo-1,1-difluoroethylene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC1390-25G PC1390-100G PC1390-5G
APOSPC1390-25GEA 4975 SEK
APOSPC1390-25G APOSPC1390-100G APOSPC1390-5G
2-Bromo-1,1-difluoroethylene 98%
2-Bromo-1,1-difluoroethylene
Formel: C₂HBrF₂
Kokpunkt: 6,1 °C
Smältpunkt: –115 °C
Densitet: 1,817 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: <23 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 359-08-0
UN: 3161
ADR: 2.1,