2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1387-100G PC1387-25G PC1387-5G
APOSPC1387-100GEA 2350 SEK
APOSPC1387-100G APOSPC1387-25G APOSPC1387-5G
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Smältpunkt: 137…139 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797825
CAS nummer: 317-46-4