2-Brom-1,4-difluorbenzen 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1384-100G PC1384-500G PC1384-25G
APOSPC1384-100GEA 480 SEK
APOSPC1384-100G APOSPC1384-500G APOSPC1384-25G
2-Brom-1,4-difluorbenzen 98%
2-Brom-1,4-difluorbenzen
Formel: C₆H₃BrF₂
Kokpunkt: 58…59 °C/20mmHg
Smältpunkt: –31 °C
Densitet: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000345
CAS nummer: 399-94-0
EINECS: 206-920-0