4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1380G-5G PC1380G-25G PC1380G-100G
APOSPC1380G-5GEA 515 SEK
APOSPC1380G-5G APOSPC1380G-25G APOSPC1380G-100G
4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
4-Bromo-3,5-difluoroanisole
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Smältpunkt: 26…30 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143268
CAS nummer: 202865-61-0