4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1374N-100G PC1374N-25G PC1374N-5G
APOSPC1374N-100GEA 4775 SEK
APOSPC1374N-100G APOSPC1374N-25G APOSPC1374N-5G
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride 97%
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrCl₂F₃
MW: 293,9 g/mol
Kokpunkt: 91…92 °C/10mmHg
Densitet: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00221020
CAS nummer: 118754-53-3