1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1369B-25G PC1369B-5G PC1369B-1G
APOSPC1369B-25GEA 0 SEK
APOSPC1369B-25G APOSPC1369B-5G APOSPC1369B-1G
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formel: C₄H₄BrClF₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153677
CAS nummer: 232602-78-7