2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1369-25G PC1369-5G
APOSPC1369-25GEA 875 SEK
APOSPC1369-25G APOSPC1369-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Smältpunkt: 63…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09864661
CAS nummer: 64695-82-5