5-Bromo-2-klorofluorobenzen 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
PC1368-100G PC1368-25G PC1368-10G
APOSPC1368-100GEA 605 SEK
APOSPC1368-100G APOSPC1368-25G APOSPC1368-10G
5-Bromo-2-klorofluorobenzen 98%
5-Bromo-2-klorofluorobenzen
Formel: C₆H₃BrClF
Kokpunkt: 62…64 °C/9mmHg
Densitet: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042519
CAS nummer: 60811-18-9