2-Bromo-5-klorofluorobenzen 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1367R-25G PC1367R-100G
APOSPC1367R-25GEA 260 SEK
APOSPC1367R-25G APOSPC1367R-100G
2-Bromo-5-klorofluorobenzen 97%
2-Bromo-5-klorofluorobenzen
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209.44 g/mol
Kokpunkt: 91…92 °C/20mmHg
Densitet: 1.678 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00079708
CAS nummer: 1996-29-8