2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1366-25G
PC1366-5G
APOSPC1366-25GEA
890
SEK
APOSPC1366-25G
APOSPC1366-5G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄BrClFN Smältpunkt: 54…58 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00051707 CAS nummer: 201849-14-1 |