2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1365-25G PC1365-5G PC1365-100G
APOSPC1365-25GEA 1700 SEK
APOSPC1365-25G APOSPC1365-5G APOSPC1365-100G
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline 98%
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
MW: 224,46 g/mol
Smältpunkt: 41…43 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070746
CAS nummer: 195191-47-0