5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1359-100G PC1359-25G
APOSPC1359-100GEA 345 SEK
APOSPC1359-100G APOSPC1359-25G
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.45 g/mol
Kokpunkt: 195 °C
Smältpunkt: –21 °C
Densitet: 1.745 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000601
CAS nummer: 445-01-2
EINECS: 207-149-2