3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-chloro-α,α,αa-trifluorotoluene
PC1356-100G PC1356-250G PC1356-25G PC1356-500G
APOSPC1356-100GEA 515 SEK
APOSPC1356-100G APOSPC1356-250G APOSPC1356-25G APOSPC1356-500G
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.45 g/mol
Kokpunkt: 188…192 °C
Smältpunkt: –23…–22 °C
Densitet: 1.726 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00018093
CAS nummer: 454-78-4
EINECS: 207-226-0