1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC1348-100G PC1348-25G PC1348-5G
APOSPC1348-100GEA 825 SEK
APOSPC1348-100G APOSPC1348-25G APOSPC1348-5G
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Kokpunkt: 98 °C/16mmHg
Flampunkt: 80 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1644-88-8