2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1328-1G PC1328-5G
APOSPC1328-1GEA 3100 SEK
APOSPC1328-1G APOSPC1328-5G
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Formel: C₄H₄F₄O
MW: 144.07 g/mol
Kokpunkt: 152…157 °C
Smältpunkt: -22
Densitet: 1.414 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 44 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00190085
CAS nummer: 374-32-3
UN: 1987
ADR: 3 III