1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1278-5G
PC1278-100G
PC1278-25G
APOSPC1278-5GEA
260
SEK
APOSPC1278-5G
APOSPC1278-100G
APOSPC1278-25G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ Kokpunkt: 114…116 °C/24mmHg Smältpunkt: 63…64 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00215833 CAS nummer: 350-31-2 |