3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1269-1G PC1269-5G
APOSPC1269-1GEA 1425 SEK
APOSPC1269-1G APOSPC1269-5G
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 97%
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
Formel: C₄H₃Br₂F₅
Smältpunkt: 123 °C
Densitet: 1,994 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094110
CAS nummer: 378-69-8