2-Fluor-6-trifluormetylpyridin 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1264-25G PC1264-5G PC1264-100G
APOSPC1264-25GEA 600 SEK
APOSPC1264-25G APOSPC1264-5G APOSPC1264-100G
2-Fluor-6-trifluormetylpyridin 97%
2-Fluor-6-trifluormetylpyridin
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Kokpunkt: 143 °C
Smältpunkt: –15.2 °C
Densitet: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 50 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03092901
CAS nummer: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
UN: 1993
ADR: 3 III