2,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)hexafluoropropane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)di-o-xylene, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(1,2-dimethylbenzene)
PC1227G-25G PC1227G-5G
APOSPC1227G-25GEA 705 SEK
APOSPC1227G-25G APOSPC1227G-5G
2,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)hexafluoropropane 97%
2,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)hexafluoropropane
Formel: C₁₉H₁₈F₆
MW: 360,34 g/mol
Kokpunkt: 110…120 °C/2mmHg
Smältpunkt: 76…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042167
CAS nummer: 65294-20-4