2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(benzoic Acid)
PC1226-5G PC1226-100G
APOSPC1226-5GEA 825 SEK
APOSPC1226-5G APOSPC1226-100G
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane
Formel: C₁₇H₁₀F₆O₄
MW: 392,25 g/mol
Smältpunkt: 272…275 °C
Densitet: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040931
CAS nummer: 1171-47-7