4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane
PC1225G-1G PC1225G-5G PC1225G-25G
APOSPC1225G-1GEA 260 SEK
APOSPC1225G-1G APOSPC1225G-5G APOSPC1225G-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Formel: C₁₅H₁₂F₆N₂
Smältpunkt: 195…202 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039146
CAS nummer: 1095-78-9