2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(2-aminophenol), 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(2-aminophenol)
PC1224-100G
PC1224-250G
PC1224-500G
APOSPC1224-100GEA
1300
SEK
APOSPC1224-100G
APOSPC1224-250G
APOSPC1224-500G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
- Polymer grade
Formel:
C₁₅H₁₂F₆N₂O₂ MW: 366,26 g/mol Smältpunkt: 243 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00039147 CAS nummer: 83558-87-6 |