4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1220-5G PC1220-25G
APOSPC1220-5GEA 2925 SEK
APOSPC1220-5G APOSPC1220-25G
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Smältpunkt: 48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03093260
CAS nummer: 79538-03-7