4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1197-100G PC1197-25G PC1197-5G
APOSPC1197-100GEA 2050 SEK
APOSPC1197-100G APOSPC1197-25G APOSPC1197-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Smältpunkt: 90…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01632197
CAS nummer: 1009-35-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III